Learn More
Natriumtartrat-Dihydrat, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteTekniske data
Tekniske data
| CAS | 6106-24-7 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 7 to 9 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C4H8Na2O8 |
| MDL-Nummer | MFCD00150035 |
| Synonym | unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi |
| InChI-Schlüssel | FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?