Learn More
Taurocholsäure Natriumsalz Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3173441
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11443907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18346.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Natriumtaurocholat-Hydrat (CAS-Nr. 145-42-6) ist eine Gallensäure und ein Detergens, das in der Molekularbiologie zur Proteinsolubilisierung verwendet wird.
Sodium taurocholate is a bile acid having detergent capabilities; natural surfactant. It is used for solubilization of protein. In the preparation of digestive enzymes, it is used as an emulsifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtaurocholat ist eine Gallensäure mit Waschmitteleigenschaften; natürliches Tensid. Wird für die Löslichkeit von Proteinen verwendet. Wird bei der Herstellung von Verdauungsenzymen als Emulgator verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml – klare Lösung)
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345909-26-4
Summenformel C26H44NNaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 537.688
MDL-Nummer MFCD00150819
InChI-Schlüssel JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Synonym sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
IUPAC-Name Natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonat
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium taurocholate hydrate
Prozentgehaltsbereich 0.97
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water (50mg/mL- Clear Solution)
Formelmasse 537.73 (Anhydrous)