Learn More
Natrium-tert-Pentoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318146 25 g 25 Gramm
11328146 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15112.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.132 g/mol
Sodium tert-pentyloxide is a effective base for the alkylation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-tert-Pentyloxid ist eine effektive Base für die Alkylierung von Ketonen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich, von Luft und Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14593-46-5
Summenformel C5H11NaO
Molekulargewicht (g/mol) 110.132
MDL-Nummer MFCD00064245
InChI-Schlüssel CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
PubChem CID 2733478
IUPAC-Name Natrium; 2-Methylbutan-2-olat
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tert-pentyloxide
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3983987
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 95%