Learn More
Natriumtetraborat, wasserfrei, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048561
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11387037 25 g 25 Gramm
11377037 100 g 100 Gramm
11367037 500 g 500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010875.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Sodium tetraborate is used as a co-catalyst for (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl and sodium hypochlorite oxidation of alcohols in greener and non-chlorinated solvents. It acts as a reagent for the decomposition of oxides and silicates by fusion. It is used to prepare buffers, which is used in gel electrophoresis of DNA. It acts as a source of borate, micronutrient fertilizer, preservative in taxidermy, additive in ceramic slips and glazes. It is also used as a precursor for sodium perborate monohydrate and boric acid. It finds application as fluoride detoxification, neutron absorber in nuclear reactors and to make indelible ink for dip pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-43-4
Summenformel B4Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax, anhydrous; Sodium borate (tetra)
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spezifikation
Siedepunkt 1575°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate
Schmelzpunkt 741°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Na2B4O7
Merck Index 14,8590
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acids.
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.501
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.367 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.