Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Puriss., entspricht dem analytischen Wert von BP, NF, Ph. Eur., 99,0–103,0 %, Solstice.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15621070 25 kg Papier-/Poly-Beutel 25 Kilogramm
15611070 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15631070 6 x 2.5 kg Poly-Flasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15621070 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 1162525KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 99.0 bis 103.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1303-96-4
MDL-Nummer MFCD00149193
Synonym Borax-Decahydrat, Natriumborat- Decahydrat
Specifications
Siedepunkt 1.575 °C
Chemischer Name oder Material Natriumtetraborat-Decahydrat
Namenshinweis Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Crystalline
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 103,0%
Strukturformel Na2B4O7 · 10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 381.37
Formelmasse 381.37
Reinheit (%) 99.0% to 103.0%
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 1,73 g/ml bei 25 °C (literarisch)