Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Reagenzienqualität, ≥99.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15637710 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15637710
Marke: Honeywell Research Chemicals B9876500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
MDL-Nummer MFCD00149193
Spezifikation
Siedepunkt 1575 °C
Chemischer Name oder Material Natriumtetraborat-Decahydrat
Schmelzpunkt 62 °C
Farbe Farblos
pH 9 bis 10 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel Na2B4O7 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 381.37 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.73 g/ml bei 25 °C