Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat (weiße Kristalle, molekularbiologischer Gütegrad), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
Glasflasche; 500g
Natriumborat kann zur Herstellung des TBE-Elektrophoresepuffers verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Schmelzpunkt | 75°C |
| CAS | 1303-96-4, 1330-43-4 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 9 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5 to 105.0 % |
| Summenformel | B4Na2O7 · 10 H2O |
| Merck Index | 15, 8726 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium tetraborate decahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.