Learn More
Natriumtetrabromaurat(III)-Hydrat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11334028
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334028 1 g 1 Gramm
11344028 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040428.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-49-1
Summenformel AuBr4Na
Molekulargewicht (g/mol) 539.57
MDL-Nummer MFCD00274624
InChI-Schlüssel PMPPMRNISYJZFW-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrabromoaurate iii hydrate, aubr4.na.h2o, gold sodium bromide, naaubr4*xh2o, sodium tetrabromoaurate iii hydrate, premion, sodium tetrabromoaurate 1--water 1/1/1
PubChem CID 71310037
SMILES [Na+].Br[Au-](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrabromoaurate(III) hydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name sodium tetrabromogolduide hydrate
Formelmasse 539.59 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Crystalline powder