Learn More
Natriumtetrachlorpalladat(II)-Hydrat, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Pd 30 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384988 1 g 1 Gramm
11374988 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043945.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13820-53-6
Summenformel Cl4Na2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 294.20
MDL-Nummer MFCD00003487
InChI-Schlüssel ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
IUPAC-Name Dinatrium;tetrachlorpalladium(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethyl alcohol.
Formelmasse 294.20 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 30% min
Empfindlichkeit Hygroskopisch