Learn More
Natriumtetraethylborat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10679293 5 g Glasflasche 5 Gramm
10476131 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679293 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363880050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00 €
    397.00 € / 5 Gramm
    Sparen 27.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15523-24-7 | Molecular Formula: C8H20BNa | Molecular Weight: 150.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15523-24-7
Summenformel C8H20BNa
Molekulargewicht (g/mol) 150.04
MDL-Nummer MFCD00061547
InChI-Schlüssel SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
PubChem CID 23681030
IUPAC-Name Natrium; Tetraethylboranuid
SMILES [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraethylborate
Schmelzpunkt 140.0°C to 142.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 150.04
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle