Learn More
Natriumtetraethylborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389389
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11389389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089137.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 15523-24-7 | C8H20BNa | 150.048 g/mol
Sodium tetraethylborate is used as a derivatizing agent for the detection of organotin, lead and mercury compounds by using gas chromatography coupled with various sensitive and selective detection methods, such as atomic absorption spectrometry (AAS), atomic emission spectrometry (AES), pulsed-flame photometric detection (PFPD), and mass spectrometry (MS). It is also used as an alkylating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15523-24-7
Summenformel C8H20BNa
Molekulargewicht (g/mol) 150.048
MDL-Nummer MFCD00061547
InChI-Schlüssel SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
PubChem CID 23681030
IUPAC-Name Natrium; Tetraethylboranuid
SMILES [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraethylborate
Schmelzpunkt (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NaB(C2H5)4
Menge 1 g
UN-Nummer UN3393
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Dissolves in water with decomposition
Formelmasse 150.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin