Learn More
Natriumtetraphenylborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464283 5 g 5 Gramm
11474283 25 g 25 Gramm
11484283 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11464283 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10909.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342.22 g/mol
Sodium tetraphenylborate is used as a precipitating reagent for potassium and as a protecting agent to protect amino acids. It is used in the preparation of N-acylammonium salts. It finds application as a phenyl donor in palladium-catalyzed cross-coupling reactions to prepare arylalkenes and biaryl compounds. It is used in inorganic and organometallic chemistry due to its solubility in nonpolar solvents. Furthermore, it is involved in the isolation of complexes having dinitrogen ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtetraphenylborat wird als Fällungsreagenz für Kalium und als Schutzmittel zum Schutz von Aminosäuren verwendet. Wird bei der Herstellung von N-Acylammonsalzen verwendet. Findet Anwendung als Phenylspender in palladiumkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen zur Vorbereitung von Arylalkenen und Biarylverbindungen. Wird aufgrund seiner Löslichkeit in unpolaren Lösungsmitteln in der anorganischen und organometallischen Chemie verwendet. Ist außerdem an der Isolierung von Komplexen mit Dinitrogenliganden beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-66-8
Summenformel C24H20BNa
Molekulargewicht (g/mol) 342.22
MDL-Nummer MFCD00011494
InChI-Schlüssel HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraphenylborate
Schmelzpunkt >300°C
pH 8
Strukturformel NaB(C6H5)4
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3599783
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8690
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
IUPAC-Name Natrium;tetraphenylboranuid
Formelmasse 342.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraphenylborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraphenylborate