Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumtetrathionat-Dihydrat
Artikelnummer. 15783487 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15783487 25 g 25 Gramm
15793487 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15783487 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13721-29-4 | H4Na2O8S4 | 306.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13721-29-4
Summenformel H4Na2O8S4
Molekulargewicht (g/mol) 306.24
MDL-Nummer MFCD00150868
InChI-Schlüssel HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
PubChem CID 203055
IUPAC-Name Dinatriumdihydrat (Sulfonatodisulfanyl)sulfonat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrathionate dihydrate
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30.6g/L.
Formelmasse 306.27
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate