Learn More
Sodium Tetrathionate Dihydrate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15648460 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15648460 25 g Poly-Flasche 100 Gramm
15658460 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15648460 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 72030100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a.,≥98.0% (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13721-29-4
Summenformel H4Na2O8S4
Molekulargewicht (g/mol) 306.24
MDL-Nummer MFCD00150868
InChI-Schlüssel HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
PubChem CID 203055
IUPAC-Name Dinatriumdihydrat (Sulfonatodisulfanyl)sulfonat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrathionate dihydrate
Menge 25 g
Strukturformel NaO3SS2SO3Na · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 306.27g/mol
Reinheit (%) ≥98.0% (T)
Verpackung Poly-Flasche