Learn More
Sodium Tetrathionate Dihydrate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteDescription
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium tetrathionate dihydrate |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | NaO3SS2SO3Na · 2H2O |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 306.27g/mol |
| Reinheit (%) | ≥98.0% (T) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dichte | 2.1g/mL at 25°C |