Learn More
Natriumthiocyanat, ≥98.0 % (auf Trockenbasis, AT), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120836 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15636870
Marke: Honeywell Research Chemicals 7193850G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 98.0 % (auf Trockenbasis, AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumthiocyanat, Natriumrhodanat, Natriumsulfocyanat, Natriumrhodanid, Thiocyansäure, Natriumsalz, Natriumisothiocyanat, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiocyanat
Menge 50 g
Strukturformel NaSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594965
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
Formelmasse 81.07 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (auf Trockenbasis, AT)
Verpackung Poly-Flasche