Learn More
Natriumthiocyanat, 98 bis 102 % (Titration), Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120837 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 15648110
Marke: Honeywell Research Chemicals S7757250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98 bis 102 % (Titration)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumthiocyanat, Natriumrhodanat, Natriumsulfocyanat, Natriumrhodanid, Thiocyansäure, Natriumsalz, Natriumisothiocyanat, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiocyanat
Schmelzpunkt 308 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel NaSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594965
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
Formelmasse 81.07 mol
Reinheit (%) 98 bis 102 % (Titration)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1,76 g/cu.cm bei 20 °C