Learn More
Natriumthiocyanat ≥ 98 %, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11416841 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11416841 1 kg
11406841 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416841 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219877191
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-Name Natriumcyansulfanid
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Thiocyanate
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Formelmasse 81.1
Güte ACS-Reagenz