Learn More
Natriumthiocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458608 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13458608 250 g 250 Gramm
13448608 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13458608 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446292500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 540-72-7 ∣ CNNaS ∣ 81.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiocyanate
Schmelzpunkt 287,0 °C
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Crystals
Menge 250 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Strukturformel NaSCN
Merck Index 15,948
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formelmasse 81.07
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium thiocyanate