Learn More
Natriumthiocyanat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572655 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572655 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10266300 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10379133 2.5 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10572655 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196762500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Summenformel CNNaS
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
MDL-Nummer MFCD00011123
InChI-Schlüssel VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiocyanate
Schmelzpunkt 287,0 °C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
pH 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle und Stückchen
Menge 250 g
Verlust bei Trocknung 2.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Strukturformel NaSCN
Fieser 01,1105
Merck Index 15, 9480
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formelmasse 81.07
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.