Learn More
Natriumthiocyanat-Lösung 0.05 mol/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973624 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12973624 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12973624 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 310 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90 €
    48.43 € / 1000 Milliliter
    Sparen 14.47 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat
Verpackung Flasche
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Konzentration 0.05 M (0.05 N)
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CO)O
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:16997