Learn More
Natrium-Thiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30003416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003416 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS67363525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Summenformel C N S . Na
Menge 25 g
Synonym Thiocyanic acid, sodium salt (1:1), Sodium isothiocyanate (7CI), Thiocyanic acid, sodium salt (8CI,9CI), Haimased, Scyan, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate, Sodium sulfocyanide, Sodium thiocyanate, Sodium thiocyanide
InChI-Formel InChI=1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[S-]C#N
IUPAC-Name Natrium;Thiocyanat
Molekulargewicht (g/mol) 81.07
Formelmasse 80.9649