Learn More
Natriumthiomethoxid, 90+ %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17281336 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17281336 100 g 100 Gramm
17251336 1 g 1 Gramm
17261336 5 g 5 Gramm
17271336 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17281336 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469891000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5188-07-8
Summenformel CH3NaS
Molekulargewicht (g/mol) 70.08
InChI-Schlüssel RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natriummethylsulfanid
SMILES [Na+].C[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiomethoxide
Prozentgehaltsbereich 90+%
Strukturformel CH3SNa
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formelmasse 70.09
Güte Technisch