Learn More
Natriumthiophenolat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258722 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11985751 10 g Glasflasche -
11995751 50 g Glasflasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11985751
Marke: Thermo Scientific Acros 436260100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 930-69-8 | C6H5NaS | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-69-8
Summenformel C6H5NaS
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00066460
InChI-Schlüssel RZWQDAUIUBVCDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thiophenolate, sodium thiophenoxide, sodium benzenethiolate, benzenethiol, sodium salt, sodium thiophenylate, sodium phenylthiolate, thiophenol sodium salt, unii-75gf5o2o8y, benzenethiol sodium salt, benzenethiol, sodium salt 1:1
PubChem CID 4110039
IUPAC-Name Natrium; Benzenethiolat
SMILES [Na+].[S-]C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiophenolate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Beige bis weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Iodimetry)
Strukturformel C6H5SNa
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 90%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium thiophenolate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.