Learn More
Natriumthiophosphat-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30422930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422930 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS63491010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Thiophosphate Hydrate
CAS 10101-88-9
Summenformel 3 Na . O3 P S
Menge 10 mg
Synonym Sodium Thiophosphate Hydrate, Phosphorothioic Acid, Trisodium Salt','Sodium Phosphorothioate (Na3PO3S), Sodium Thiophosphate, Trisodium Monothiophosphate, Trisodium Phosphorothioate, Trisodium Thiophosphate
InChI-Formel InChI=1S/3Na.H3O3PS/c;;;1-4(2,3)5/h;;;(H3,1,2,3,5)/q3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])[S-]
IUPAC-Name Trinatriumthiophosphat
Molekulargewicht (g/mol) 180.006
Formelmasse 179.9