Learn More
Natriumthiosulfat, 0.1-N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11944231 2.5 L Kunststoffflasche 2.50 Liter
10173600 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
13468338 25 L Kunststoff-Fass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124270025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45 €
    52.70 € / 2.5 Liter
    Sparen 3.75 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz, volumetrische Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel Na2O3S2
Strukturformel Na2S2O3
MDL-Nummer MFCD00003499
Merck Index 15, 8821
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formelmasse 158.11
Güte Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0950 to 0.1050N (20°C)