Learn More
Natriumthiosulfat, 0.1 M
Artikelnummer. 11913243
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11913243
Marke: Chem-Lab CL0514290500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird als Redoxtitrant gemäß ASTM D-1159-Normen verwendet. Natriumthiosulfat 0.1 M Chem-Lab ist eine Lösung mit 24.8148 g Na2S2O3.2S2O3·5H2O pro1 l H2O. Es ist eine anorganische Verbindung mit einer ausgezeichneten Haltbarkeit für den Einsatz in der Iodometrie, insbesondere zur Chlorbestimmung.
Das Thiosulfat-Anion reagiert stöchiometrisch mit Jod in wässriger Lösung. Aufgrund des quantitativen Charakters dieser Reaktion wird Natriumthiosulfat als Redoxtitrant in der volumetrischen Analyse verwendet und ist Bestandteil von Jodzählexperimenten. Es kann zur Messung des Sauerstoffgehalts von Wasser und zur Abschätzung der Konzentration bestimmter Verbindungen in Lösungen (Wasserstoffperoxid, Chlor) verwendet werden. Es kommt auch in der Medizin zum Einsatz.
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Pentahydrat
Schmelzpunkt 48.3 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 248.18 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mol/l
Dichte 1.00 g/ml