Learn More
Natriumthiosulfat, 1.0 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782156
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11363787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035647.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24477
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 1 L
Formelmasse 158.1