Learn More
Natriumthiosulfatkonzentrat, für 1L Standardlösung, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Solstice.
Artikelnummer. 15655240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15655240 6 x 1 ea. 6 Stück
15645240 1 St. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15655240 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 382006X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 €
    97.58 € / 6 Stück
    Sparen 115.42 €
    54% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7 , 6132-02-1 , 7732-18-5
MDL-Nummer MFCD00003499
ChEBI CHEBI:32150
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Konzentrat
Namenshinweis Für die 1L-Standardlösung 0,1 M Na2S2O3 (0,1N)
CAS Min. % ≥20.0000%
CAS Max. % ≤40.0000%, ≤0.1000%, ≤59.9000%
Physikalische Form Konzentrat
Menge 6 x 1 ea.
Verpackung Ampulle
Summenformel H10Na2O8S2
Strukturformel Na2S2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
Formelmasse 158.11