Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10153930 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10696052 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10135163 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10153930 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202850025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduktionsreagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel Na2O3S2·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 248.18
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 48.5°C
Farbe Weiß
pH 6 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5 to 101% (Iodimetry)
Strukturformel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in turpentine
Formelmasse 248.18
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.72
Hinweise zur Zersetzung >45°C
Dichte 1.7200g/mL