Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10294250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10294250 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10090350 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10192250 3 kg Kunststoffpulverbehälter 3 Kilogramm
10723811 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10294250 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/7240/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
H10Na2O8S2, CAS-Nummer-10102-17-7, Ametox, Antichlor, ccris 3952, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Tinver, unii-hx1032v43m, 500 g, CHEBI:32150, weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
MDL-Nummer 149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 48.5°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 8.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 248.18g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter