Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 48.5°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 6.0 to 8.4 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 3 kg |
| Formelmasse | 248.18g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |