Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumthiosulfat-Pentahydrat |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.BP, USP |
| Physikalische Form | Crystalline Solid |
| Menge | 5 kg |
| Strukturformel | Na2S2O3 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 248.18 |
| Reinheit (%) | 99 zu 101 % |
| Güte | puriss. |