Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15673450 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15673450 1 kg 1 Kilogramm
15683450 500 g 500 Gramm
15603460 5 kg 5 Kilogramm
15613460 6 x 1 kg 6 Stück
15693450 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15673450 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 314591KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00 €
    55.18 € / 1 Kilogramm
    Sparen 4.82 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Pentahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 1 kg
Strukturformel Na2S2O3 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149186
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 248,18 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Produktidentifikator
  • Natriumthiosulfat-Pentahydrat