Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, TRC
Artikelnummer. 30426689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426689 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6736455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
CAS 10102-17-7
Summenformel 2 Na . O3 S2 . 5 H2 O
Menge 5 g
Synonym Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt','hydrate (1:2:5), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt','pentahydrate (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt','pentahydrate (8CI), Disodium thiosulfate pentahydrate, Disodium thiosulphate pentahydrate, Hypo, Sodium thiosulfate (Na2S2O3) pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate (Na2S2O3.5H2O)
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Molekulargewicht (g/mol) 248.18
Formelmasse 247.9612