Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10121910 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 l
10 L
Verpackung:
Beutel in Box
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10121910 10 L Beutel in Box 10 Liter
10243960 2.5 L Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
10753694 5 l Plastikflasche aus HDPE 5 Liter
3 options
Artikelnummer. 10121910
Marke: Fisher Chemical J/7950/24
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumthiosulfatlösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 L
Verpackung Beutel in Box