Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumthiosulfat-Lösung |
| Namenshinweis | Volumetrisch, 1 M Na2S2O3 (1 N) |
| Menge | 6 x 1 l |
| Strukturformel | Na2S2O3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan |
| Formelmasse | 158.11 |