Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16301136 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 gal.
Verpackung:
Cubitainer
Packungsgröße:
4.54 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
16301136 1 gal. Cubitainer 4.54 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16301136 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 182002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt mit doppeldeionisiertem ASTM Typ I Wasser und verpackt in einem Cubitainer, um die Haltbarkeit der Matrix zu maximieren. Spex CertiPrep™ Natriumthiosulfat-Lösungen werden aus mikrokristallinem Na2S2O3·5H2O in ACS-Qualität hergestellt
  • Ideal für ASTM D1510-Anwendungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amyl Alcohol, H2O
CAS 71-41-0, 7732-18-5
Physikalische Form Liquid
Menge 1 gal.
Prozentgehaltsbereich 100%
Summenformel C5H12O
MDL-Nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
InChI-Schlüssel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCO
IUPAC-Name Pentan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Formelmasse 158.11 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0394 N
Verpackung Cubitainer