Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072164 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15674870 1 l 1 Liter
15694870 5 l 5 Liter
15684870 5 L 5 Liter
15604880 6 x 1 l 6 Stück
15664870 10 l 10 Liter
15654870 10 L 10 Liter
6 options
Artikelnummer. 15674870
Marke: Honeywell-Fluka 352451L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Lösung
Menge 1 l
Strukturformel Na2S2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
Formelmasse 158.11 mol