Learn More
Natriumthiosulfat 1.0 M (1.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
- Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
- Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
- Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
- Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T).
- Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
- Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
- Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
- Oxidations-/Reduktionstitrationen hängen von Veränderungen des Elektropotentials des Oxidationsminderungssystems ab und erfordern immer eine Reaktion zwischen einem oxidierenden und reduzierenden Paar.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Genauigkeit ± 0.01 % |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1.0 M (1.0 N) |
| Verfahren | Titration |
| Menge | 1 l |