Learn More
Natriumzinn(IV)-oxid-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488527
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. 11488527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18611.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12209-98-2 | H6Na2O6Sn | 266.732 g/mol
Sodium tin(IV) oxide trihydrate is used in the preparation of boscage-like stannic oxide by facile one-step hydrothermal route.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumzinn(IV)oxidtrihydrat wird bei der Herstellung von knollenartigem Zinnoxid durch einen einfachen, einstufigen hydrothermalen Weg verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12209-98-2
Summenformel H6Na2O6Sn
Molekulargewicht (g/mol) 266.732
MDL-Nummer MFCD00150189
InChI-Schlüssel SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium stannate trihydrate, unii-nj7c1v83kg, nj7c1v83kg, sodium stannate inci, sodium stannate vandf, disodium stannate, trihydrate, sodium stannate iv trihydrate mi, 2na.so3n.3h2o, sodiumstannatetrihydrate, sodium tin iv oxide trihydrate
PubChem CID 21977542
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(oxo)zinn; Trihydrat
SMILES O.O.O.[O-][Sn](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tin(IV) oxide trihydrate
Menge 100 g
Merck Index 14,8677
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone.
Formelmasse 266.75 (212.67 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%