Learn More
Natriumtriacetoxyborhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486400
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11486400
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22060.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56553-60-7 | C6H10BNaO6 | 211.94 g/mol
Sodium triacetoxyborohydride is used as a reagent in reductive amination of ketones, aldehydes and lactamization of carbonyl compounds with amines. It also serves as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtriacetoxyborhydrid wird als Reagenz für die reduktive Aminierung von Ketonen, Aldehyden und Laktamisierung von Carbonylverbindungen mit Aminen verwendet. Dient auch als Reduktionsmittel in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Methanol, Benzol, Toluol, Terahydrofuran, Dioxan und Methylenchlorid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser, Alkoholen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56553-60-7
Summenformel C6H10BNaO6
Molekulargewicht (g/mol) 211.94
MDL-Nummer MFCD00012211
InChI-Schlüssel HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym c6h10bnao6, sodium triacetoxyboron 1-, pubchem12871, sodium triacetoxy borohyride, sodium triacetyloxyboron 1-, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
IUPAC-Name Natriumbis(acetyloxy)boranuidylacetat
SMILES [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium triacetoxyborohydride
Schmelzpunkt ∼110°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3396
Beilstein 4047608
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,benzene,toluene,terahydrofuran,dioxane and methylene chloride.
Formelmasse 211.94
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium triacetoxyborohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium triacetoxyborohydride