Learn More
Natriumtricyanomethanid, TRC
Artikelnummer. 30138044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138044 50 mg 50 Milligramm
30135853 500 mg 500 Milligramm
30006461 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138044 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS67365850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36603-80-2
Summenformel C4 N3 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 113.053
IUPAC-Name Natrium; Methantricarbonitritri
SMILES [Na+].N#C[C-](C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Tricyanomethanide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
Formelmasse 112.999