Learn More
Natriumtriethylborhydrid, 1M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10740775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10740775
Marke: Thermo Scientific Acros 200038000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium triethylborohydride
Namenshinweis 1M solution in THF
CAS 17979-81-6, 109-99-9
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H16BNa
Strukturformel NaB(C2H5)3H
MDL-Nummer MFCD00011704
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.89
Synonym sodium triethylborohydride, sodium triethylborate, sodium triethylhydroborate, sodium triethylhydridoborate, sodium triethylhydroborate 1-, sodium triethylborohydride solution, sodium triethyl-? 2-boranuide, sodiumtriethylborohydride 1m in toluene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: rzacts.
InChI-Schlüssel YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].CC[BH-](CC)CC
IUPAC-Name Natrium; Triethylbor(1-)
Molekulargewicht (g/mol) 121.99
PubChem CID 23667700
Formelmasse 121.99
Physikalische Form Lösung