Learn More
Natriumtriflinat, TRC
Artikelnummer. 17964725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17964725 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17964725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6736901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Triflinate
CAS 2926-29-6
Summenformel C F3 O2 S . Na
Menge 1 g
Synonym Perfluoromethane Sulfinate Sodium, Methanesulfinic acid, 1,1,1-trifluoro-, sodium salt (1:1) (ACI, Methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI, 9CI), Langlois reagent, Sodium triflinate, Sodium trifluoromethanesulfinate, Sodium trifluoromethylsulfinate
InChI-Formel InChI=1S/CHF3O2S.Na/c2-1(3,4)7(5)6;/h(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Natrium; Trifluormethansulfinat
Molekulargewicht (g/mol) 156.06
Formelmasse 155.9469