Learn More
Natriumtrifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30007393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007393 2.5 g 2.50 Gramm
18070210 250 mg 250 Milligramm
17979849 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6550202.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-18-4
Summenformel C2 F3 O2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 136.01
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt (1:1), Acetic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium 2,2,2-trifluoroacetate, Sodium perfluoroacetate, Sodium trifluoroacetate, Sodium trifluoromethanecarboxylate, Trifluoroacetate sodium, Trifluoroacetic acid, sodium salt, Trifluoroacetic Acid Sodium, Trifluoroacetic acid sodium, Sodium Trifluoroacetate, Sodium Trifluoroacetate
IUPAC-Name Natrium;-2,2,2-trifluoracetat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Trifluoroacetate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Formelmasse 135.9748