Learn More
Natriumtrimethylacetat-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Trimethylacetate Hydrate |
| CAS | 143174-36-1 |
| Summenformel | C5H11NaO3 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;2,2-Dimethylpropanoat;Hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.13 |
| Formelmasse | 142.0606 |