Learn More
Natriumtrimethylacetat-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30427535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427535 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS65504310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Trimethylacetate Hydrate
CAS 143174-36-1
Summenformel C5H11NaO3
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;2,2-Dimethylpropanoat;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 142.13
Formelmasse 142.0606