Learn More
Natriumtriphosphat, TRC
Artikelnummer. 30418627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418627 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2243501G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Triphosphate
CAS 7758-29-4
Menge 1 g
Summenformel 5 Na . O10 P3
Synonym Pentasodium Triphosphate, Pentasodium Triphosphate (Na5P3O10), Pentasodium Tripolyphosphate, Rhodiaphos A 4010, Rhodiaphos A 70HG, Rhodiaphos C 90H, Sodium Metaphosphate Oxide (Na5(PO3)3O), Sodium Phosphate (Na5P3O10), Sodium Polyphosphate (Na5P3O10), Sodium Triphosphate, Thermphos L 50, Thermphos L 500, Thermphos N, Thermphos NW
InChI-Formel InChI=1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Pentanatrium; [Oxido(Phosphonatooxy)Phosphoryl]-Phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 367.864
Formelmasse 367.819