Learn More
Natriumtripolyphosphat, 85 %, rein, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10450491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10450491 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10144700 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218675000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-29-4
Summenformel Na5O10P3
Molekulargewicht (g/mol) 367.85
MDL-Nummer MFCD00003514
InChI-Schlüssel HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC-Name Pentanatrium; [Oxido(Phosphonatooxy)Phosphoryl]-Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tripolyphosphate
Schmelzpunkt 622.0°C
Namenshinweis tech., 85%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 85%
Strukturformel Na5P3O10
Merck Index 15, 8824
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 145g/L (20°C)
Formelmasse 367.85
Reinheit (%) 85%
Güte Rein